Tlačiť
4-Iodobenzoyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: p-Iodobenzoyl chloride
B25388.06 B25388.14 B25388.22
B25388.06EA 54.95 EUR
B25388.06 B25388.14 B25388.22
4-Iodobenzoyl chloride ≥98%
4-Iodobenzoyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 1711-02-0 Molecular Formula: C7H4ClIO Formula Weight: 266.47 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 61-65° Boiling Point: 120-121°/1mm Beilstein Reference: 774718 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00001058
Vzorec: C₇H₄ClIO
Teplota varu: 120…121 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 61…65 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001058
Číslo CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
OSN: 3261
ADR: 8,II