Tlačiť
4-Iodobenzoyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
412390250 412390050
ACRO412390250EA 212.6 EUR
ACRO412390250 ACRO412390050
4-Iodobenzoyl chloride 98%
4-Iodobenzoyl chloride
Vzorec: C₇H₄ClIO
Teplota varu: 100 °C (0,7 mmHg)
Teplota tavenia: 62…66 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001058
Číslo CAS: 1711-02-0
EINECS: 216-974-7
OSN: 3261
ADR: 8,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Light yellow to beige to light brown Crystalline powder and/or chunks or solid
Infrared spectrum Conforms
Melting point 62 to 66 °C
GC ≥97.5 %
Acidity ≤0.0002 meq/g
Peroxides ≤0.002 % (as H2O2)