Tlačiť
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
103764-25G 103764-5G
SIAL103764-25GEA 176.09 EUR
SIAL103764-25G SIAL103764-5G
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆ClF₅O₂S
Teplota varu: 210 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,79 g/cm³ (20 °C)
Číslo MDL: MFCD00007427
Číslo CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
OSN: 3265
ADR: 8,II