Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A17676.03
A17676.06
A17676.14
A17676.03EA
32.77
EUR
A17676.03
A17676.06
A17676.14
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98+%
CAS No.: 832-53-1
Molecular Formula: C6ClF5O2S
Formula Weight: 266.57
Flash Point: 90°(194°F)
Refractive Index: 1.4790
Boiling Point: 210-211°
Beilstein Reference: 2142325
UN No.: 3265
MDL No.: MFCD00007427
Vzorec:
C₆ClF₅O₂S Teplota varu: 210…211 °C Hustota: 1,796 Teplota vzplanutia: 90 °C (194 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007427 Číslo CAS: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 OSN: 3265 ADR: 8,II |