Tlačiť
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
147110250 147110050
ACRO147110250EA 321.7 EUR
ACRO147110250 ACRO147110050
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆ClF₅O₂S
Teplota varu: 211 °C (760 mmHg)
Hustota: 1,796 g/cm³
Teplota vzplanutia: 90 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007427
Číslo CAS: 832-53-1
EINECS: 212-620-0
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %