Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2,3,4,5,6-Pentafluorobenzenesulphonyl chloride, Pentafluorobenzene-1-sulphonyl chloride
147110250
147110050
ACRO147110250EA
321.7
EUR
ACRO147110250
ACRO147110050
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride 99%
Pentafluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆ClF₅O₂S Teplota varu: 211 °C (760 mmHg) Hustota: 1,796 g/cm³ Teplota vzplanutia: 90 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007427 Číslo CAS: 832-53-1 EINECS: 212-620-0 OSN: 3265 ADR: 8,II |
Výsledky špecifikačného testu
Appearance | Clear colorless to light yellow Liquid |
Infrared spectrum | Conforms |
Refractive index | 1.4780 to 1.4800 (20°C, 589 nm) |
GC | ≥98.5 % |