Tlačiť
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ200
F6206-100G F6206-25G F6206-5G
SIALF6206-100GEA 220.31 EUR
SIALF6206-100G SIALF6206-25G SIALF6206-5G
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Mw: 194.61
Teplota varu: 263
Teplota tavenia: 36
Číslo MDL: MFCD00007438
Číslo CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
OSN: 3261
ADR: 8 II