Tlačiť
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
L07299.14 L07299.22
L07299.14EA 89.85 EUR
L07299.14 L07299.22
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 349-88-2 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Melting Point: 35-38° Boiling Point: 86-87°/1mm Beilstein Reference: 2091633 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00007438
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Teplota varu: 86…87 °C (1 mmHg)
Teplota tavenia: 35…38 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007438
Číslo CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
OSN: 3261
ADR: 8,II