Tlačiť
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
119350250 119351000
ACRO119350250EA 73.3 EUR
ACRO119350250 ACRO119351000
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride 98%
4-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Mw: 194.61
Teplota varu: 95…96 °C (2 mmHg)
Teplota tavenia: 29…34 °C
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007438
Číslo CAS: 349-88-2
EINECS: 206-493-0
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance White to light brown Low melting crystalline mass
Infrared spectrum Conforms
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)
GC ≥98.5 %
Iron (Fe) ≤0.0005 %