3-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá:
3-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
M-Clarity™ quality level = MQ100
532738-1G
532738-5G
SIAL532738-1GEA
54.48
EUR
SIAL532738-1G
SIAL532738-5G
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec:
C₆H₄ClFO₂S Mw: 194.61 |
Číslo MDL:
MFCD00042286 Číslo CAS: 701-27-9 OSN: 3265 ADR: 8 II |