Tlačiť
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A13140.03 A13140.06
A13140.03EA 39.95 EUR
A13140.03 A13140.06
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
3-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 701-27-9 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5290 Melting Point: 7° Boiling Point: 231-232° Beilstein Reference: 2091631 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042286
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Teplota varu: 231…232 °C
Teplota tavenia: 7 °C
Hustota: 1,463
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042286
Číslo CAS: 701-27-9
OSN: 3265
ADR: 8,II