Tlačiť
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
A14181.03 A14181.06 A14181.14
A14181.03EA 35.26 EUR
A14181.03 A14181.06 A14181.14
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride ≥98%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 2905-21-7 Molecular Formula: C6H4ClFO2S Formula Weight: 194.61 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5370 Melting Point: 27-32° Boiling Point: 246-247° Beilstein Reference: 2093979 UN No.: 3261 MDL No.: MFCD00042285
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Mw: 194.61
Teplota varu: 246…247 °C
Teplota tavenia: 27…32 °C
Hustota: 1.470
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042285
Číslo CAS: 2905-21-7
OSN: 3261
ADR: 8 II