Tlačiť
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2-Fluorobenzene-1-sulphonyl chloride
375780010 375780050
ACRO375780010EA 40.86 EUR
ACRO375780010 ACRO375780050
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride 97%
2-Fluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₄ClFO₂S
Mw: 194.61
Teplota varu: 140…142 °C (12 mmHg)
Teplota tavenia: 26 °C
Hustota: 1.47
Teplota vzplanutia: >110 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042285
Číslo CAS: 2905-21-7
OSN: 3261
ADR: 8 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow-brown Liquid or solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5350 to 1.5390 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥96.0 % (ex Cl)