Tlačiť
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 2,4-Difluorobenzene-1-sulphonyl chloride
357490010 357490050 357490250
ACRO357490010EA 30.41 EUR
ACRO357490010 ACRO357490050 ACRO357490250
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride 98%
2,4-Difluorobenzenesulphonyl chloride
Vzorec: C₆H₃ClF₂O₂S
Teplota varu: 101…102 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,581 g/cm³
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042481
Číslo CAS: 13918-92-8
OSN: 3265
ADR: 8,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5165 to 1.5185 (20°C, 589 nm)
Titration Argentometric ≥97.5 % (ex Cl)