Pentafluorothiophenol ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
B22323.06
B22323.14
B22323.22
B22323.06EA
116.73
EUR
B22323.06
B22323.14
B22323.22
Pentafluorothiophenol ≥97%
Pentafluorothiophenol
Purity: 97%
CAS No.: 771-62-0
Molecular Formula: C6HF5S
Formula Weight: 200.13
Flash Point: 51°(123°F)
Refractive Index: 1.4650
Odour: Stench
Melting Point: -24°
Boiling Point: 143°
Beilstein Reference: 1876292
UN No.: 2920
MDL No.: MFCD00004828
Vzorec:
C₆HF₅S Teplota varu: 143 °C Teplota tavenia: –24 °C Hustota: 1,572 Teplota vzplanutia: 51 °C (123 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00004828 Číslo CAS: 771-62-0 EINECS: 212-236-3 OSN: 2920 ADR: 8,II |