Tlačiť
4-Fluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorobenzene-1-thiol, 1-Fluoro-4-mercaptobenzene, 4-Fluorobenzenethiol, p-Fluorothiophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
F15315-10G F15315-25G
SIALF15315-10GEA 124.97 EUR
SIALF15315-10G SIALF15315-25G
4-Fluorothiophenol, Sigma-Aldrich®
4-Fluorothiophenol
Vzorec: C₆H₅FS
Mw: 128.17
Teplota varu: 164
Hustota: 1.1996 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004846
Číslo CAS: 371-42-6
EINECS: 206-737-6
OSN: 3071
ADR: 6.1 II