Tlačiť
2-Fluorophenol, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
Synonymá: o-Fluorophenol
M-Clarity™ quality level = MQ100
F12804-100G F12804-10G
SIALF12804-100GEA 124.75 EUR
SIALF12804-100G SIALF12804-10G
2-Fluorophenol, Sigma-Aldrich®
2-Fluorophenol
Vzorec: C₆H₅FO
Teplota varu: 151 °C (1013 hPa)
Teplota tavenia: 16 °C
Hustota: 1,22 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002155
Číslo CAS: 367-12-4
EINECS: 206-681-2
OSN: 2810
ADR: 6.1,II