Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-(Trifluoromethoxy)benzene-1-sulphonyl chloride
A15467.03 A15467.06 A15467.14
A15467.03EA 34.58 EUR
A15467.03 A15467.06 A15467.14
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride ≥98%
4-(Trifluoromethoxy)benzenesulphonyl chloride
Purity: 98% CAS No.: 94108-56-2 Molecular Formula: C7H4ClF3O3S Formula Weight: 260.62 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.4800 Boiling Point: 120-122°/15mm Beilstein Reference: 7641524 UN No.: 3265 MDL No.: MFCD00042408
Vzorec: C₇H₄ClF₃O₃S
Teplota varu: 120…122 °C (15 mmHg)
Hustota: 1,536
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00042408
Číslo CAS: 94108-56-2
EINECS: 302-397-9
OSN: 3265
ADR: 8,II