4-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
L18674.03
L18674.06
L18674.03EA
74.61
EUR
L18674.03
L18674.06
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol 95%
4-(Trifluoromethoxy)thiophenol
Purity: 95%
CAS No.: 169685-29-4
Molecular Formula: C7H5F3OS
Formula Weight: 194.18
Refractive Index: 1.4750
Boiling Point: 64-66°/15mm
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00052312
Vzorec:
C₇H₅F₃OS Teplota varu: 64…66 °C (15 mmHg) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00052312 Číslo CAS: 169685-29-4 OSN: 2810 ADR: 6.1,III |