Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: α,α,α-Trifluoro-4-hydroxyanisole
306040010 306040050
ACRO306040010EA 37.02 EUR
ACRO306040010 ACRO306040050
4-(Trifluoromethoxy)phenol 98%
4-(Trifluoromethoxy)phenol
Vzorec: C₇H₅F₃O₂
Teplota varu: 80 °C (15 mmHg)
Teplota tavenia: 17…18 °C
Hustota: 1,37 g/cm³
Teplota vzplanutia: 86 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00040988
Číslo CAS: 828-27-3
EINECS: 212-583-0
OSN: 2810
ADR: 6.1,III
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4440 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %