Tlačiť
1-Fluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Fluoronitrobenzene, 1-Fluoro-4-nitrobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ200
F11204-100G F11204-500G F11204-5G
SIALF11204-100GEA 100.94 EUR
SIALF11204-100G SIALF11204-500G SIALF11204-5G
1-Fluoro-4-nitrobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-nitrobenzene
Vzorec: C₆H₄FNO₂
Mw: 141.1
Teplota varu: 205
Teplota tavenia: 21
Hustota: 1.326 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 83
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007282
Číslo CAS: 350-46-9
EINECS: 206-502-8
OSN: 2811
ADR: 6.1 III