Tlačiť
2-Amino-4-fluorophenol 97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxyaniline
H26165.03 H26165.06
H26165.03EA 67.79 EUR
H26165.03 H26165.06
2-Amino-4-fluorophenol 97%
2-Amino-4-fluorophenol
Purity: 97% CAS No.: 399-97-3 Molecular Formula: C6H6FNO Formula Weight: 127.12 Melting Point: 138-141° MDL No.: MFCD00077451
Vzorec: C₆H₆FNO
Teplota tavenia: 138…141 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00077451
Číslo CAS: 399-97-3
EINECS: None