4-Amino-3-fluorophenol 96%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
2-Fluoro-4-hydroxyaniline
H26084.MD
H26084.03
H26084.MDEA
91.46
EUR
H26084.MD
H26084.03
4-Amino-3-fluorophenol 96%
4-Amino-3-fluorophenol
Purity: 96%
CAS No.: 399-95-1
Molecular Formula: C6H6FNO
Formula Weight: 127.12
Melting Point: 137-140°
UN No.: 3077
MDL No.: MFCD00077452
Vzorec:
C₆H₆FNO Teplota tavenia: 137…140 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00077452 Číslo CAS: 399-95-1 EINECS: 402-230-0 OSN: 3077 ADR: 9,III |