Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
297640025 297640250
ACRO297640025EA 38.45 EUR
ACRO297640025 ACRO297640250
4-(Trifluoromethoxy)aniline 99%
4-(Trifluoromethoxy)aniline
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13
Teplota varu: 83…85 °C (15 mmHg)
Hustota: 1.31 g/cm³
Teplota vzplanutia: 80 °C
Číslo MDL: MFCD00041314
Číslo CAS: 461-82-5
EINECS: 207-317-5
OSN: 2810
ADR: 6.1 II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4620 to 1.4640 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %