Tlačiť
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
B20349.09 B20349.88
B20349.09EA 264.34 EUR
B20349.09 B20349.88
4-(Difluoromethoxy)aniline ≥97%
4-(Difluoromethoxy)aniline
Purity: 97% CAS No.: 22236-10-8 Molecular Formula: C7H7F2NO Formula Weight: 159.14 Flash Point: 110°(230°F) Refractive Index: 1.5052 Odour: Characteristic Boiling Point: 231° Beilstein Reference: 2804462 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00085005
Vzorec: C₇H₇F₂NO
Teplota varu: 231 °C
Hustota: 1,286
Teplota vzplanutia: >110 °C (230 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00085005
Číslo CAS: 22236-10-8
OSN: 2810
ADR: 6.1,III