3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
3-Trifluoromethoxyaniline
A19592.03
A19592.06
A19592.03EA
59.28
EUR
A19592.03
A19592.06
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Purity: 98%
CAS No.: 1535-73-5
Molecular Formula: C7H6F3NO
Formula Weight: 177.13
Flash Point: 85°(185°F)
Refractive Index: 1.4660
Odour: Characteristic
Boiling Point: 72-75°/8mm
Beilstein Reference: 776921
UN No.: 2810
MDL No.: MFCD00041511
Vzorec:
C₇H₆F₃NO Mw: 177.13 Teplota varu: 72…75 °C (8 mmHg) Hustota: 1.325 Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F) Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00041511 Číslo CAS: 1535-73-5 EINECS: 216-256-3 OSN: 2810 ADR: 6.1 III |