Tlačiť
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 3-Trifluoromethoxyaniline
A19592.03 A19592.06
A19592.03EA 59.28 EUR
A19592.03 A19592.06
3-(Trifluoromethoxy)aniline ≥98%
3-(Trifluoromethoxy)aniline
Purity: 98% CAS No.: 1535-73-5 Molecular Formula: C7H6F3NO Formula Weight: 177.13 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.4660 Odour: Characteristic Boiling Point: 72-75°/8mm Beilstein Reference: 776921 UN No.: 2810 MDL No.: MFCD00041511
Vzorec: C₇H₆F₃NO
Mw: 177.13
Teplota varu: 72…75 °C (8 mmHg)
Hustota: 1.325
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00041511
Číslo CAS: 1535-73-5
EINECS: 216-256-3
OSN: 2810
ADR: 6.1 III