Tlačiť
2,6-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Nebezpečí
M-Clarity™ quality level = MQ200
196614-100G 196614-25G 196614-5G
SIAL196614-100GEA 432.41 EUR
SIAL196614-100G SIAL196614-25G SIAL196614-5G
2,6-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
Teplota varu: 51 °C (1013 hPa)
Hustota: 1,199 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007655
Číslo CAS: 5509-65-9
EINECS: 226-853-0
OSN: 1992
ADR: 3,III