Tlačiť
2,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ200
D101400-10G D101400-25G
SIALD101400-10GEA 59.37 EUR
SIALD101400-10G SIALD101400-25G
2,4-Difluoroaniline, Sigma-Aldrich®
2,4-Difluoroaniline
Vzorec: C₆H₅F₂N
Mw: 129.11
Teplota varu: 170
Teplota tavenia: –7 °C
Hustota: 1.268 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: 62
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00007648
Číslo CAS: 367-25-9
EINECS: 206-687-5
OSN: 2941
ADR: 6.1 III
Merck Index: 13,03171