Tlačiť
3-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Fluoro-3-isothiocyanatobenzene
B25001.06 B25001.14
B25001.06EA 65.78 EUR
B25001.06 B25001.14
3-Fluorophenyl isothiocyanate ≥97%
3-Fluorophenyl isothiocyanate
Purity: 97+% CAS No.: 404-72-8 Molecular Formula: C7H4FNS Formula Weight: 153.18 Flash Point: 85°(185°F) Refractive Index: 1.6200 Odour: Pungent Boiling Point: 227° Beilstein Reference: 2081172 UN No.: 2922 MDL No.: MFCD00004804
Vzorec: C₇H₄FNS
Teplota varu: 227 °C
Hustota: 1,270
Teplota vzplanutia: 85 °C (185 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00004804
Číslo CAS: 404-72-8
EINECS: 206-967-7
OSN: 2922
ADR: 8,III