Tlačiť
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 2,6-Difluorophenyl isocyanate, 2,6-Difluorophenylisothiocyanate, 1,3-Difluoro-2-isothiocyanatobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
308196-1G 308196-5G
SIAL308196-1GEA 70.6 EUR
SIAL308196-1G SIAL308196-5G
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorophenyl isothiocyanate
Vzorec: C₇H₃F₂NS
Teplota varu: 106…107 °C (35 mmHg)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00041047
Číslo CAS: 207974-17-2
OSN: 2930
ADR: 6.1,II