Tlačiť
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1-Isocyanato-4-(trifluoromethoxy)benzene
B20033.03 B20033.06 B20033.14
B20033.03EA 67.79 EUR
B20033.03 B20033.06 B20033.14
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate ≥97%
4-(Trifluoromethoxy)phenyl isocyanate
Purity: 97% CAS No.: 35037-73-1 Molecular Formula: C8H4F3NO2 Formula Weight: 203.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 70°(158°F) Refractive Index: 1.4580 Melting Point: -29° Boiling Point: 78°/22mm Beilstein Reference: 977669 UN No.: 2206 MDL No.: MFCD00035702
Vzorec: C₈H₄F₃NO₂
Mw: 203.12
Teplota varu: 78 °C (22 mmHg)
Teplota tavenia: –29 °C
Hustota: 1.346
Teplota vzplanutia: 70 °C (158 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00035702
Číslo CAS: 35037-73-1
EINECS: 252-328-0
OSN: 2206
ADR: 6.1 III