Tlačiť
4-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Synonymá: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
F14335-10G F14335-5G
SIALF14335-10GEA 89.45 EUR
SIALF14335-10G SIALF14335-5G
4-Fluorophenyl isocyanate, Sigma-Aldrich®
4-Fluorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄FNO
Teplota varu: 42…47 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,206 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002023
Číslo CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
OSN: 3080
ADR: 6.1,II