Tlačiť
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 4-Fluorophenylisocyanate, 1-Fluoro-4-isocyanatobenzene
119600050 119600250
ACRO119600050EA 73 EUR
ACRO119600050 ACRO119600250
4-Fluorophenyl isocyanate 99%
4-Fluorophenyl isocyanate
Vzorec: C₇H₄FNO
Teplota varu: 42…47 °C (1 mmHg)
Hustota: 1,206 g/cm³
Teplota vzplanutia: 60 °C
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00002023
Číslo CAS: 1195-45-5
EINECS: 214-799-0
OSN: 3080
ADR: 6.1,II
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.5130 to 1.5150 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %