2-Fluorophenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Nebezpečí
|
Synonymá:
1-Fluoro-2-isocyanatobenzene
A17466.03
A17466.06
A17466.14
A17466.03EA
33.89
EUR
A17466.03
A17466.06
A17466.14
2-Fluorophenyl isocyanate ≥98%
2-Fluorophenyl isocyanate
Purity: 98%
CAS No.: 16744-98-2
Molecular Formula: C7H4FNO
Formula Weight: 137.11
Storage Temperature: 2°C to 8°C
Flash Point: 50°(122°F)
Refractive Index: 1.5125
Odour: Pungent, makes eyes water
Boiling Point: 56-58°/10mm
Beilstein Reference: 1210127
UN No.: 3080
MDL No.: MFCD00001996
Vzorec:
C₇H₄FNO Mw: 137.11 Teplota varu: 56…58 °C (10 mmHg) Hustota: 1.221 Teplota vzplanutia: 50 °C (122 °F) Skladovacia teplota: Refrigerator |
Číslo MDL:
MFCD00001996 Číslo CAS: 16744-98-2 EINECS: 240-804-0 OSN: 3080 ADR: 6.1 II |