Tlačiť
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
Synonymá: 1,4-Difluoro-2-isocyanatobenzene
L15996.03 L15996.MD
L15996.03EA 54.95 EUR
L15996.03 L15996.MD
2,5-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
2,5-Difluorophenyl isocyanate
Purity: 98% CAS No.: 39718-32-6 Molecular Formula: C7H3F2NO Formula Weight: 155.11 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 56°(132°F) Refractive Index: 1.4940 Boiling Point: 78°/33mm Beilstein Reference: 2091753 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00013843
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Teplota varu: 78 °C (33 mmHg)
Hustota: 1,323
Teplota vzplanutia: 56 °C (132 °F)
Skladovacia teplota: Refrigerator
Číslo MDL: MFCD00013843
Číslo CAS: 39718-32-6
OSN: 3080
ADR: 6.1,II