Tlačiť
2,4-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Nebezpečí
A12415.06 A12415.14 A12415.22 AB115939.0005
A12415.06EA 60.97 EUR
A12415.06 A12415.14 A12415.22 ABCRAB115939.0005
2,4-Difluorophenyl isocyanate ≥98%
2,4-Difluorophenyl isocyanate
Purity: 98+% CAS No.: 59025-55-7 Molecular Formula: C7H3F2NO Formula Weight: 155.11 Flash Point: 50°(122°F) Refractive Index: 1.4920 Boiling Point: 64-66°/10mm Beilstein Reference: 2831577 UN No.: 3080 MDL No.: MFCD00001997
Vzorec: C₇H₃F₂NO
Teplota varu: 64…66 °C (10 mmHg)
Hustota: 1,310
Teplota vzplanutia: 50 °C (122 °F)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00001997
Číslo CAS: 59025-55-7
OSN: 3080
ADR: 6.1,II