Tlačiť
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26175.03 H26175.06
H26175.03EA 41.32 EUR
H26175.03 H26175.06
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid ≥97%
2-Fluoro-5-iodobenzoic acid
Purity: 97% CAS No.: 124700-41-0 Molecular Formula: C7H4FIO2 Formula Weight: 266.01 Melting Point: 162-165° MDL No.: MFCD03094517
Vzorec: C₇H₄FIO₂
Teplota tavenia: 162…165 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD03094517
Číslo CAS: 124700-41-0