Tlačiť
1-Fluoro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 4-Fluoroiodobenzene
M-Clarity™ quality level = MQ100
219428-50G 219428-5G
SIAL219428-50GEA 145.4 EUR
SIAL219428-50G SIAL219428-5G
1-Fluoro-4-iodobenzene, Sigma-Aldrich®
1-Fluoro-4-iodobenzene
Vzorec: C₆H₄FI
Mw: 222
Teplota varu: 182
Teplota tavenia: –18 °C
Hustota: 1.9253 g/cm³ (15 °C)
Číslo MDL: MFCD00001052
Číslo CAS: 352-34-1
EINECS: 206-522-7