Tlačiť
4-Fluorosalicylic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 4-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B24992.03 B24992.06
B24992.03EA 47.67 EUR
B24992.03 B24992.06
4-Fluorosalicylic acid ≥98%
4-Fluorosalicylic acid
Purity: 98% CAS No.: 345-29-9 Molecular Formula: C7H5FO3 Formula Weight: 156.11 Melting Point: 186-190° Beilstein Reference: 2209124
Vzorec: C₇H₅FO₃
Mw: 156.11
Teplota tavenia: 186…190 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00153168
Číslo CAS: 345-29-9
EINECS: 206-459-5