Tlačiť
5-Fluorosalicylic acid ≥97%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
Synonymá: 5-Fluoro-2-hydroxybenzoic acid
B21751.03 B21751.06
B21751.03EA 74.5 EUR
B21751.03 B21751.06
5-Fluorosalicylic acid ≥97%
5-Fluorosalicylic acid
Purity: 97% CAS No.: 345-16-4 Molecular Formula: C7H5FO3 Formula Weight: 156.11 Melting Point: 178-182° Beilstein Reference: 2209120
Vzorec: C₇H₅FO₃
Mw: 156.11
Teplota varu: 295
Teplota tavenia: 178…182 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002456
Číslo CAS: 345-16-4
EINECS: 206-455-3