Tlačiť
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26179.03 H26179.06
H26179.03EA 33.61 EUR
H26179.03 H26179.06
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid ≥99%
4-Fluoro-2-methoxybenzoic acid
Purity: 99% CAS No.: 395-82-4 Molecular Formula: C8H7FO3 Formula Weight: 170.14 Melting Point: 134-136° MDL No.: MFCD00673010
Vzorec: C₈H₇FO₃
Teplota tavenia: 134…136 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00673010
Číslo CAS: 395-82-4