Tlačiť
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B25597.06 B25597.14
B25597.06EA 96.13 EUR
B25597.06 B25597.14
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid ≥98%
2,4-Difluoro-3-methoxybenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 178974-97-5 Molecular Formula: C8H6F2O3 Formula Weight: 188.13 Melting Point: 193-195° MDL No.: MFCD02258905
Vzorec: C₈H₆F₂O₃
Mw: 188.13
Teplota tavenia: 193…195 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD02258905
Číslo CAS: 178974-97-5