3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
|
Varování
|
H26168.03
H26168.06
H26168.03EA
25.75
EUR
H26168.03
H26168.06
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98+%
CAS No.: 403-21-4
Molecular Formula: C7H4FNO4
Formula Weight: 185.11
Melting Point: 173-176°
MDL No.: MFCD01862092
Vzorec:
C₇H₄FNO₄ Teplota tavenia: 173…176 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD01862092 Číslo CAS: 403-21-4 |