Tlačiť
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
H26168.03 H26168.06
H26168.03EA 25.75 EUR
H26168.03 H26168.06
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid ≥98%
3-Fluoro-4-nitrobenzoic acid
Purity: 98+% CAS No.: 403-21-4 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 173-176° MDL No.: MFCD01862092
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Teplota tavenia: 173…176 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD01862092
Číslo CAS: 403-21-4