Tlačiť
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
B22100.06 B22100.14
B22100.06EA 85.04 EUR
B22100.06 B22100.14
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid ≥98%
2-Fluoro-5-nitrobenzoic acid
Purity: 98% CAS No.: 7304-32-7 Molecular Formula: C7H4FNO4 Formula Weight: 185.11 Melting Point: 142-144° Beilstein Reference: 1912835
Vzorec: C₇H₄FNO₄
Teplota tavenia: 142…144 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00134238
Číslo CAS: 7304-32-7