Tlačiť
5-Fluoroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: 2-Amino-5-fluorobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
367982-10G 367982-1G
SIAL367982-10GEA 473.46 EUR
SIAL367982-10G SIAL367982-1G
5-Fluoroanthranilic acid, Sigma-Aldrich®
5-Fluoroanthranilic acid
Vzorec: C₇H₆FNO₂
Mw: 155.13
Teplota varu: 305
Teplota tavenia: 186
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00055566
Číslo CAS: 446-08-2
EINECS: 207-159-7