Tlačiť
4-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
418846-1G 418846-5G
SIAL418846-1GEA 43.66 EUR
SIAL418846-1G SIAL418846-5G
4-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
4-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11
Teplota varu: 254
Teplota tavenia: 185
Hustota: 1.49 g/cm³ (20 °C)
Teplota vzplanutia: >100 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002530
Číslo CAS: 456-22-4
EINECS: 207-259-0
Merck Index: 13,04198