Tlačiť
3-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
F6605-25G F6605-5G
SIALF6605-25GEA 54.08 EUR
SIALF6605-25G SIALF6605-5G
3-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
3-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11
Teplota varu: 251
Teplota tavenia: 122
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002489
Číslo CAS: 455-38-9
EINECS: 207-248-0