Tlačiť
2-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
Synonymá: o-Fluorobenzoic acid
M-Clarity™ quality level = MQ100
412244-100G 412244-25G
SIAL412244-100GEA 107.75 EUR
SIAL412244-100G SIAL412244-25G
2-Fluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2-Fluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₅FO₂
Mw: 140.11
Teplota varu: 245
Teplota tavenia: 121…124 °C
Hustota: 1.46 g/cm³ (20 °C)
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002405
Číslo CAS: 445-29-4
EINECS: 207-158-1