Tlačiť
2,6-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
Dodávateľ: Merck
Varování
M-Clarity™ quality level = MQ100
190039-25G 190039-5G
SIAL190039-25GEA 135.58 EUR
SIAL190039-25G SIAL190039-5G
2,6-Difluorobenzoic acid, Sigma-Aldrich®
2,6-Difluorobenzoic acid
Vzorec: C₇H₄F₂O₂
Teplota varu: 72…77 °C (13 mmHg)
Teplota tavenia: 159…160 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00002411
Číslo CAS: 385-00-2
EINECS: 206-856-3