Methyl-4-nitrobenzoate ≥99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
A12928.22
A12928.36
A12928.22EA
61.77
EUR
A12928.22
A12928.36
Methyl-4-nitrobenzoate ≥99%
Methyl-4-nitrobenzoate
Purity: 99%
CAS No.: 619-50-1
Molecular Formula: C8H7NO4
Formula Weight: 181.15
Melting Point: 95-97°
Beilstein Reference: 1912198
Vzorec:
C₈H₇NO₄ Teplota tavenia: 95…97 °C Skladovacia teplota: Ambient |
Číslo MDL:
MFCD00007350 Číslo CAS: 619-50-1 EINECS: 210-599-2 |