Tlačiť
Ethyl-4-fluorobenzoate 99%
Dodávateľ: Thermo Fisher Scientific
Varování
146800050 146800250 146801000
ACRO146800050EA 21.98 EUR
ACRO146800050 ACRO146800250 ACRO146801000
Ethyl-4-fluorobenzoate 99%
Ethyl-4-fluorobenzoate
Vzorec: C₉H₉FO₂
Teplota varu: 210 °C (760 mmHg)
Teplota tavenia: 25…27 °C
Hustota: 1,14 g/cm³
Teplota vzplanutia: 81 °C
Skladovacia teplota: Ambient
Číslo MDL: MFCD00000351
Číslo CAS: 451-46-7
EINECS: 207-194-8
Merck Index: 13,04198
Order Now
Výsledky špecifikačného testu
Appearance Colorless to light yellow Low melting solid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4850 to 1.4870 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %